Learn More
Ácido Isoclorogénico B (>85%), TRC
Código de producto. 30009568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009568 2.5 mg 2.50 miligramo
30007500 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7897002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14534-61-3
Fórmula molecular C25 H24 O12
Peso molecular (g/mol) 516.45
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,5-dihydroxy-, (1S,3R,4R,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 5-carboxy-3,5-dihydroxy-1,2-cyclohexylene ester, stereoisomer (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,5-dihydroxy-, [1S-(1α,3β,4α,5α)]-, (1S,3R,4R,5R)-3,4-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3,4-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenic acid b, Quinic acid 3,4-di-O-caffeate
Nombre IUPAC (1R,3R,4R,5R)-3,4-bis[[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxi]-1,5-dihidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isochlorogenic acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1268