Learn More
Ácido isoclorogénico A, TRC
Código de producto. 30004288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004288 5 mg 5 miligramos
30006534 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7897105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2450-53-5
Fórmula molecular C25 H24 O12
Peso molecular (g/mol) 516.45
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 3,5-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,4-dihydroxy-, (1α,3R,4α,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 5-carboxy-2,5-dihydroxy-1,3-cyclohexylene ester (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 3,5-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4-dihydroxy-, (1α,3R,4α,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 3,5-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4-dihydroxy-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4,5-tetrahydroxy-, 3,5-bis(3,4-dihydroxycinnamate) (8CI), (1α,3R,4α,5R)-3,5-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,4-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3,5-Dicaffeoylquinic acid, 3,5-Dicaffeylquinic acid, CJ 4-16-4, Isochlorogenic acid a, Quinic acid 3,5-di-O-caffeate
Nombre IUPAC (1R,3R,4S,5R)-3,5-bis[[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxi]-1,4-dihidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](C[C@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isochlorogenic Acid A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1268
Porcentaje de pureza >95%