Learn More
Isochlorogenic acid A, MedChemExpress
Código de producto. 16474737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474737 50 mg 50 miligramos
16458848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0056
MedChemExpress Isochlorogenic acid A (3,5-Dicaffeoylquinic acid) is a natural phenolic acid with antioxidant and anti-inflammatory activities .
Isochlorogenic acid A (3,5-Dicaffeoylquinic acid) is a natural phenolic acid with antioxidant and anti-inflammatory activities .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isochlorogenic acid A
CAS 2450-53-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24O12
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3,5-Dicaffeoylquinic acid 3,5-CQA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.81 mM)
SMILES OC(C=C1/C=C/C(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](C[C@](O)(C2)C(O)=O)OC(/C=C/C3=CC(O)=C(C=C3)O)=O)O)=O)=C(C=C1)O
Peso molecular (g/mol) 516.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.45
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus