Learn More
Ácido isoquenodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30137882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137882 50 mg 50 miligramos
17963025 10 mg 10 miligramos
17902305 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI78960050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-24-5
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.57
Sinónimo (3β,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholanic Acid, 3β,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic Acid, 3β-Chenodeoxycholic Acid, BAR601, Isochenodeoxycholic Acid;
SMILES O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isochenodeoxycholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2927
Porcentaje de pureza >95%