Learn More
Isocariofileno (80%), TRC
Código de producto. 30401160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401160 100 mg 100 miligramos
30394153 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI789400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-65-0
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,4Z,9S)-, Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (Z)-(1R,9S)-(-)- (8CI), Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4Z,9S*)]-, Isocaryophyllene (6CI,7CI), (1R,4Z,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (-)-Isocaryophyllene, (1R,9S,Z)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (Z)-Caryophyllene, Isocaryophyllene, (-)-, cis-Caryophyllene, γ-Caryophyllen
Nombre IUPAC (1R,4Z,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidenebiciclo[7.2.0]undec-4-ene
SMILES C\C\1=C\CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Isocaryophyllene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6-/t13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878