Learn More
Isocarboxazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isocarboxazid |
| CAS | 59-63-2 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-(phenylmethyl)hydrazide3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-benzylhydrazide (6CI,7CI,8CI), 1-Benzyl-2-(5-methyl-3-isoxazolyl-carbonyl)hydrazine, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide, BMIH, Benazide, Enerzer, Isocarboxazid, Isocarboxazide, Isocarboxyzid, Marplan, Marplon, NSC 169893, N'-Benzyl N-methyl-5-isoxazolecarboxylhydrazide-3, Ro 5-0831 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16) |
| SMILES | Cc1onc(c1)C(=O)NNCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N'-bencil-5-metil-1,2-oxazol-3-carbohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 231.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1008 |