Learn More
Isocarboxazid, MedChemExpress
Código de producto. 16438557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16438557 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16438557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13929
MedChemExpress Isocarboxazid is a non-selective and irreversible inhibitor of monoamine oxidase, with an IC50 of 4.8 μM for rat brain monoamine oxidase in vitro.
Isocarboxazid is a non-selective and irreversible inhibitor of monoamine oxidase, with an IC50 of 4.8 μM for rat brain monoamine oxidase in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocarboxazid
Forma física Solid
CAS 59-63-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13N3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (432.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NOC(C)=C1)NNCC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 231.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 98.0%