Learn More
Isocarboxazida, LoGiCal
Código de producto. 30460239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460239 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460239 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1602.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocarboxazid
CAS 59-63-2
Nombres de analitos o componentes Isocarboxazid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-(phenylmethyl)hydrazide3-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, 2-benzylhydrazide (6CI,7CI,8CI), 1-Benzyl-2-(5-methyl-3-isoxazolyl-carbonyl)hydrazine, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide, BMIH, Benazide, Enerzer, Isocarboxazid, Isocarboxazide, Isocarboxyzid, Marplan, Marplon, NSC 169893, N'-Benzyl N-methyl-5-isoxazolecarboxylhydrazide-3, Ro 5-0831
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)NNCc2ccccc2
Nombre IUPAC N'-bencil-5-metil-1,2-oxazol-3-carbohidrazida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 231.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1008 g/mol