Learn More
Isocarboestirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11906501 5 g Frasco de vidrio 5 g
11986491 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166460050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 491-30-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-30-5
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Clave InChI VDBNYAPERZTOOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-1 2h-one, isocarbostyril, 1-isoquinolinol, 1 2h-isoquinolinone, isoquinolin-1-ol, isoquinolin-1-one, 1 2h-isoquinolone, 1-hydroxyisoquinolin, isoquinolinol
PubChem CID 10284
ChEBI CHEBI:18350
Nombre IUPAC 2H-isoquinolin-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocarbostyril
Punto de fusión 211.0°C to 214.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21,1
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo cristalino