Learn More
Isocarbophos, TRC
Código de producto. 18023940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18023940 25 mg 25 miligramos
18060850 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18023940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI78930325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24353-61-5
Fórmula molecular C11 H16 N O4 P S
Peso molecular (g/mol) 289.29
Sinónimo Salicylic acid, isopropyl ester, O-ester with O-methyl phosphoramidothioate (8CI), Phosphoramidothioic acid, O-methyl ester, O-ester with isopropyl salicylate (8CI), BAY 93820, Isocarbofos, Isocarbophos, Isopropyl O-(methoxyaminothiophosphoryl) salicylate, Optunal
Nombre IUPAC Propan-2-Yl 2-[amino(metoxi)fosfinotilo]oxibenzoato
SMILES COP(=S)(N)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isocarbofos
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16NO4PS/c1-8(2)15-11(13)9-6-4-5-7-10(9)16-17(12,18)14-3/h4-8H,1-3H3,(H2,12,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0538