Learn More
Ácido isocáspico, TRC
Código de producto. 30401781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401781 100 mg
30388855 500 mg
30393513 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI789250100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5963-14-4
Fórmula molecular C10 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo 8-Methylnonanoic Acid
Nombre IUPAC ácido 8-metilnonanoico
SMILES CC(C)CCCCCCC(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Isocapric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.