Learn More
Isocannabicromeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isocannabichromen |
| CAS | 55870-48-9 |
| Fórmula molecular | C21H30O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-(4-methylpent-3-en-1-yl)-5-pentyl-2H-chromen-7-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-5-6-7-10-17-14-18(22)15-20-19(17)11-13-21(4,23-20)12-8-9-16(2)3/h9,11,13-15,22H,5-8,10,12H2,1-4H3 |
| SMILES | OC1=CC2=C(C(CCCCC)=C1)C=CC(CC/C=C(C)/C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-(4-metilpent-3-en-1-il)-5-pentil-2H-cromen-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 314.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.22 |