Learn More
Isocafeína, TRC
Código de producto. 17932645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932645 100 mg 100 miligramos
17912295 1 g 1 g
17924785 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI789200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 519-32-4
Fórmula molecular C8 H10 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Sinónimo 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Isocaffeine, Caffeine Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 1,3,9-trimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0804
Porcentaje de pureza >95%