Learn More
Isobuzol, LoGiCal
Código de producto. 30464234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30464234 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30464234 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3113.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobuzole
CAS 3567-08-6
Nombres de analitos o componentes Isobuzole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N3 O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-methoxy-N-[5-(2-methylpropyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-, Benzenesulfonamide, N-(5-isobutyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-p-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Methoxybenzenesulfonamido)-5-isobutyl-1,3,4-thiadiazole, 8002 C. B., Glysobuzole, Isobuzol, Isobuzole, N-(5-Isobutyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-p-methoxybenzenesulfonamide, NSC 34014, Stabinol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O3S2/c1-9(2)8-12-14-15-13(20-12)16-21(17,18)11-6-4-10(19-3)5-7-11/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nnc(CC(C)C)s2
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-[5-(2-metilpropil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 327.42
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0711 g/mol