Learn More
Éster metílico del ácido isobutilacético, TRC
Código de producto. 30399180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30399180 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30399180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7891255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyrylacetic Acid Methyl Ester
CAS 42558-54-3
Fórmula molecular C7H12O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Methyl-3-oxopentanoic Acid Methyl Ester, Isobutyrylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Isopropyl-3-oxopropanoate, Methyl 3-Oxo-4-methylpentanoate, Methyl 4-Methyl-3-oxopentanoate, Methyl Isobutanoylacetate, Methyl Isobutyrylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)CC(=O)C(C)C
Nombre IUPAC metil 4-metil-3-oxopentanoato
Peso molecular (g/mol) 144.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0786