Learn More
Cloruro de L-Carnitina, TRC
Código de producto. 30398854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398854 1 g
30389183 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7805001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6920-31-6
Fórmula molecular C11 H22 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 267.75
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, chloride, (R)- (9CI), Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, isobutyrate, (+)- (8CI), Isobutyryl-L-carnitine Chloride, ST 284, Isobutyryl L-Carnitine Chloride, [(2R)-3-Carboxy-2-(2-methylpropanoyloxy)propyl]trimethylammonium chloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-(2-metilpropanoxi)propil]-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].CC(C)C(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyryl L-Carnitine Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO4.ClH/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5;/h8-9H,6-7H2,1-5H3;1H/t9-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1237