Learn More
Cloruro de isobutirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyryl Chloride |
| CAS | 79-30-1 |
| Fórmula molecular | C4H7ClO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Methylpropanoyl Chloride, 2,2-Dimethylacetyl Chloride, 2-Methylpropanoic Acid Chloride, 2-Methylpropanoyl Chloride, 2-Methylpropionyl Chloride, 2-Propylcarbonyl Chloride, Chloro Isopropyl Ketone, Dimethylacetyl Chloride, Isobutanoyl Chloride, Isobutyric Acid Chloride, Isobutyroyl Chloride, Isopropanecarbonyl Chloride, i-Butyryl Chloride, alpha-Methylpropionyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-metilpropanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 106.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0185 |