Learn More
Cloruro de isobutirilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583521 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10255730 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10275680 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10583521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160660100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-30-1 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-30-1
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.55
Número MDL MFCD00000717
Clave InChI DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
PubChem CID 62325
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilpropanoilo
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyryl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -90.0°C
Densidad 1.0170g/mL
Punto de ebullición 91.0°C to 93.0°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCl
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080
Cantidad 10 mL
Beilstein 02, 293
Gravedad específica 1.017
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido