Learn More
Isobutiril carnitina D3, TRC
Código de producto. 30395418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395418 10 mg 10 miligramos
30395302 5 mg 5 miligramos
30391915 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30395418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77902710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutryl Carnitine D3
Fórmula molecular C11 D3 H18 N O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i1D3/t8?,9-
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C)C(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC (3R)-3-(3,3,3-trideuterio-2-metilpropanoil)oxi-4-(trimetilazanioil)butanoato
Peso molecular (g/mol) 234.307
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.166