Learn More
Isobutirofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410498 100 g 100 g
11400498 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24628.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 611-70-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Isobutyrophenone is used as an internal standard in the determination of hydroxyzine hydrochloride and benzyl alcohol in injection solutions. It is also used in the preparation of alpha-hydroxyisobutyrophenone. Isobutyrophenone is employed as photosensitizer intermediate. It can react with bromoacetic acid ethyl ester to get 3-hydroxy-4-methyl-3-phenyl-valeric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isobutirofenona se utiliza como patrón interno en la determinación del clorhidrato de hidroxizina y del alcohol bencílico en soluciones inyectables. También se utiliza en la preparación de alfa-hidroxiisobutirofenona. La isobutirofenona se emplea como producto intermedio fotosensibilizador. Puede reaccionar con el éster etílico de ácido bromoacético para obtener éster etílico del ácido 3-hidroxi-4-metil-3-fenil-valérico.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-70-1
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00008917
Clave InChI BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
Nombre IUPAC 2-metil-1-fenilpropán-1-ona
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyrophenone
Punto de fusión 1°C
Densidad 0.988
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 84°C (184°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 97%