Learn More
Isobutyrophenone 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10071680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071680 25 g Glass bottle 25 g
10295770 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157110250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 611-70-1
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00008917
Clave InChI BSMGLVDZZMBWQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyrophenone, isopropyl phenyl ketone, 2-methylpropiophenone, 1-propanone, 2-methyl-1-phenyl, phenyl isopropyl ketone, isopropyl phenyl keton, alpha-methylpropiophenone, unii-8l53972ntz, .alpha.-methylpropiophenone, 2-methyl-1-phenyl-1-propanone
PubChem CID 69144
Nombre IUPAC 2-metil-1-fenilpropán-1-ona
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyrophenone
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9880g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5COCH(CH3)2
Índice de refracción 1.5162 to 1.5182 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 316
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid