Learn More
Isobutironitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393526 250 mL 250 ml
11303536 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14470.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-82-0 | C4H7N | 69.107 g/mol
Used in the synthesis of gasoline additives, as a catalyst in the production of polyethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de aditivos de gasolina y como catalizador en la producción de polietileno.
Solubilidad
Soluble en agua (35 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-82-0
Fórmula molecular C4H7N
Peso molecular (g/mol) 69.107
Número MDL MFCD00001873
Clave InChI LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyronitrile, isopropyl cyanide, propanenitrile, 2-methyl, 2-methylpropionitrile, isopropylnitrile, 2-cyanopropane, dimethylacetonitrile, isopropyl nitrile, 1-cyano-1-methylethane, isopropylkyanid
PubChem CID 6559
ChEBI CHEBI:28638
Nombre IUPAC 2-metilpropanonitrilo
SMILES CC(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyronitrile
Punto de fusión -72°C
Densidad 0.77
Punto de ebullición 103°C to 104°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHCN
Índice de refracción 1.374
Cantidad 250 mL
Número UN UN2284
Beilstein 1340512
Índice Merck 14,5156
Información de solubilidad Soluble in water 35g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyronitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyronitrile