Learn More
Isobutironitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10548850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10548850 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10548850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122530010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-82-0 | C4H7N | 69.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyronitrile
Nombre de nota 99%
CAS 78-82-0
Punto de fusión -72°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7N
Fórmula lineal (CH3)2CHCN
Índice de refracción 1.3720 to 1.374
Número MDL MFCD00001873
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 294
Índice Merck 15, 5201
Gravedad específica 0.76
Sinónimo isobutyronitrile, isopropyl cyanide, propanenitrile, 2-methyl, 2-methylpropionitrile, isopropylnitrile, 2-cyanopropane, dimethylacetonitrile, isopropyl nitrile, 1-cyano-1-methylethane, isopropylkyanid
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clave InChI LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C#N
Nombre IUPAC 2-metilpropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 69.11
PubChem CID 6559
ChEBI CHEBI:28638
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyronitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.