Learn More
Ácido isobutírico-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyric acid-d7 |
| CAS | 223134-74-5 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C4 2H7 H O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-(methyl-d3)-, 2-(Methyl-d3)propanoic-2,3,3,3-d4 acid, Isobutyric acid D7, 2-Methyl-1-propanoic Acid-d7, 2-Methylpropanoic Acid-d7, 2-Methylpropionic Acid-d7, 2-Propanecarboxylic Acid-d7, Dimethylacetic Acid-d7, Isobutanoic Acid-d7, Isopropylformic Acid-d7, NSC 62780-d7, i-Butyric Acid-d7, iso-Butyric Acid-d7, α-Methylpropanoic Acid-d7, α-Methylpropionic Acid-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriometil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 95.15 |
| Mostrar más |