Learn More
Anhídrido isobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyric Anhydride |
| CAS | 97-72-3 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | 2-Methylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, 2-Methylpropanoic Acid Anhydride, 2-Methylpropanoic Anhydride, 2-Methylpropionic Acid Anhydride, 2-Methylpropionic Anhydride, Isobutanoic Anhydride, Isobutyric Acid Anhydride, Isobutyryl Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropanoilo 2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |