Learn More
Anhídrido isobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397976 100 mL 100 ml
11307986 500 mL 500 ml
11317986 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13240.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-72-3 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Isobutyric anhydride is used in the preparation of 4-O-isobutyryl derivative by reacting with octyl beta-D-glucopyranoside using C2-symmetric chiral 4-pyrrolidinopyridine as a catalyst. It acts as a starting material for esters like sucrose acetate isobutyrate, dyes and agrochemicals. It finds application as fragrance intermediate and flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido isobutírico se utiliza en la preparación de derivados de 4-O-isobutirilo, al someterlo a reacción con beta-D-glucopiranosido de octilo con 4-pirrolidinopiridina C2-simétrica quiral como catalizador. Actúa como material de partida para ésteres como el isobutirato de acetato de sacarosa, para tintes y para agroquímicos. Además, se utiliza como intermedio aromático y como saborizante.
Solubilidad
Miscible con agua y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-72-3
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00008913
Clave InChI LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
PubChem CID 7346
ChEBI CHEBI:84261
Nombre IUPAC 2-metilpropanoilo 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyric anhydride
Punto de fusión -56°C
Densidad 0.954
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.406
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 386267
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric anhydride