Learn More
Ácido isobutírico, TRC
Código de producto. 30389844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389844 10 g
30396359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI78100510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-31-2
Fórmula molecular C4 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo Propanoic acid, 2-methyl-, Isobutyric acid (8CI), 2-Methylpropanoic acid, 2-Methyl-1-propanoic acid, 2-Methylpropionic acid, 2-Propanecarboxylic acid, Dimethylacetic acid, Isobutanoic acid, Isobutyrates, Isopropylformic acid, NSC 62780, i-Butyric acid, iso-Butyric acid, α-Methylpropanoic acid, α-Methylpropionic acid
Nombre IUPAC ácido 2-metilpropanoico
SMILES CC(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyric acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524