Learn More
Éster bencílico del ácido isobutírico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313047 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30313047 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14395700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyric acid-benzyl ester
CAS 103-28-6
Nombres de analitos o componentes Isobutyric acid-benzyl ester
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C11 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Isobutyric acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-methylpropionate, Benzyl isobutanoate, Benzyl isobutyrate, NSC 406201, NSC 46112, Phenylmethyl 2-methylpropanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
SMILES CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-metilpropanoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 178.228
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,099 g/mol