Learn More
Ácido isobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376766 2500 mL 2.50 litro
11356766 100 mL 100 ml
11366766 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04038.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido isobutírico se utiliza para preparar ésteres para sabores y perfumes. También se utiliza como agente de curtido, conservante y desinfectante. Se aplica en la industria textil, del barniz y del cuero. Además, se usa como estimulante de la lactancia en el ganado vacuno. Asimismo, se utiliza en la preparación de ácido tetrametilsuccínico y diisopropilcetona.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-31-2
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00002658
Clave InChI KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
Nombre IUPAC ácido 2-metilpropanoico
SMILES CC(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyric acid
Punto de fusión -47°C
Punto de ebullición 153°C to 154°C
Densidad 0.948
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.3928
Número UN UN2529
Beilstein 635770
Índice Merck 145155
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,chloroform and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99%