Learn More
Isobutiramidoxima, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417897 25 g 25 g
11499590 250 mg 250 miligramos
11409600 1 g 1 g
15407897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15417897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50892.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 35613-84-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35613-84-4
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.14
Número MDL MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
Clave InChI JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2-metilpropanimidamida
SMILES CC(C)C(\N)=N/O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyramidoxime
Punto de fusión 57°C to 65°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 96%