Learn More
Isobutiramidoxima, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499590 250 mg 250 miligramos
11409600 1 g 1 g
15407897 5 g 5 g
15417897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11499590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50892.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 35613-84-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35613-84-4
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.14
Número MDL MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
Clave InChI JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2-metilpropanimidamida
SMILES CC(C)C(\N)=N/O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyramidoxime
Punto de fusión 57°C to 65°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 96%