Learn More
Isobutiramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyramide |
| CAS | 563-83-7 |
| Fórmula molecular | C4H9NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methylpropanamide, 2-Methylpropionamide, Isobutanamide, Isobutyrimidic Acid, Isopropylformamide, NSC 8423, VX 366 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6) |
| SMILES | CC(C)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 87.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.0684 |