Learn More
Isobutiramida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480197 500 g 500 g
11460197 25 g 25 g
11470197 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21641.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-83-7 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Isobutyramide plays an important role in chemical grafting of human serum albumin during the synthesis of sequentially assembled protein capsules. It is used in pharmaceutical manufacturing and in cellular differentiation. It finds application in the transcription of human gamma-globin gene and murine embryonic epsilon(y)-globin gene. Further, it is in the treatment of beta-thalassemia and sickle cell disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isobutiramida desempeña una importante función en el injerto químico de albúmina sérica humana durante la síntesis de cápsulas de proteínas montadas secuencialmente. Se utiliza en fabricación farmacéutica y en diferenciación celular. Se aplica en la transcripción del gen humano de la gamma-globina y el gen embrionario murino de la epsilon(i)-globina. Además, forma parte del tratamiento de la beta-talasemia y la drepanocitosis.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-83-7
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.122
Número MDL MFCD00008019
Clave InChI WFKAJVHLWXSISD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyramide, propanamide, 2-methyl, 2-methylpropionamide, isobutyrimidic acid, isobutylamide, isopropylformamide, dimethylacetoamide, unii-82uoe7b38z, dimethylacetamid, c-isopropylformamide
PubChem CID 68424
Nombre IUPAC 2-metilpropanamida
SMILES CC(C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyramide
Punto de fusión 127°C to 129°C
Densidad 1.013
Punto de ebullición 216°C to 220°C
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%