Learn More
Isobutiltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 154°C to 157°C |
| Nombre del producto químico o material | Isobutyltrimethoxysilane |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
| Índice de refracción | 1.396 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.93 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 2233976 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.31 |
| Mostrar más |