Learn More
Isobutiltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495788 5 g 5 g
15405798 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59461.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo agente de acoplamiento de silano, promotor de adhesión de silano, agente hidrofobizante de silano, agente dispersante de silano, agente reticulante de silano, agente eliminador de humedad de silano, catalizador de polipropileno, estabilizador de silicato, con desactivación terminal de poliuretano de silano, agente secante de silano, agente reductor de silano, bloques de construcción de sililo y sintones.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes fuertes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17980-47-1
Fórmula molecular C10H24O3Si
Peso molecular (g/mol) 220.384
Número MDL MFCD00069084
Clave InChI ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxy isobutyl silane, isobutyltriethoxysilane, triethoxy 2-methylpropyl silane, triethoxyisobutylsilane, unii-0yz0g6z2xh, silane, triethoxy 2-methylpropyl, 0yz0g6z2xh, dynasylan ibteo, 2-methylpropyl triethoxysilane, iso-butyltriethoxysilane
PubChem CID 87391
Nombre IUPAC trietoxi(2-metilpropil)silano
SMILES CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC
Specifications
Punto de ebullición 165°C (400mmHg)
Nombre del producto químico o material Isobutyltriethoxysilane
Punto de fusión 190°C to 191°C
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2Si(OC2H5)3
Beilstein 1750049
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.38
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.4505
Densidad 0.880 g/mL