Learn More
Cloruro de isobutilmagnesio, solución 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10493464 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10316494 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209521000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5674-02-2 | Molecular Formula: C4H9ClMg | Molecular Weight: 116.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5674-02-2 , 60-29-7
Peso molecular (g/mol) 116.87
Número MDL MFCD00000471
ChEBI CHEBI:75272
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylmagnesium chloride
Nombre de nota 2M solution in diethyl ether
Densidad 0.8300g/mL
Temperatura de inflamación −040°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H9ClMg
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2MgCl
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.83
Sinónimo splitomicin, 1,2-dihydro-3h-naphtho 2,1-b pyran-3-one, 1,2-dihydro-3h-benzo f chromen-3-one, 1h-benzo f chromen-3 2h-one, chembl86537, 1,2-dihydrobenzo f chromen-3-one, splitomycin, tocris-1542, d09suo, splitomicin hplc , powder
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(=O)OC2=C1C3=CC=CC=C3C=C2
Nombre IUPAC 1,2-dihidrobenzo[f]cromen-3-ona
PubChem CID 5269
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.87
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.