Learn More
Bromuro de isobutilmagnesio, solución de 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10603405 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10603405 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10113384 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603405 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427391000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 926-62-5 | C4H9BrMg | 161.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-62-5 , 60-29-7
Fórmula molecular C4H9BrMg
Peso molecular (g/mol) 161.33
Número MDL MFCD00075126
Clave InChI CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isobutylmagnesium bromide, bromo 2-methylpropyl magnesium, magnesium,bromo 2-methylpropyl, isobutylmagnesiumbromide, bromo isobutyl magnesium, iso-butymagnesium bromide, isobutyl magnesium bromide, isobutyl-magnesium bromide, iso-butyl magnesium bromide, 2-methylpropylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 4285172
Nombre IUPAC magnesio; 2-metanidilpropano; bromuro
SMILES CC(C)C[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylmagnesium bromide
Nombre de nota 2M solution in diethyl ether
Densidad 0.9410g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Temperatura de inflamación −34°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2MgBr
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.941
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.32
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.