Learn More
Óxido de isobutileno, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392257 100 g 100 g
11372257 5 g 5 g
11382257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09773.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 558-30-5 | C4H8O | 72.107 g/mol
Isobutylene oxide is employed as an initiator for the preparation of polyisobutylenes. It finds application in the synthesis of 1-tert-butylperoxy-2-methyl-propan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de isobutileno se emplea como iniciador para la preparación de poliisobutilenos. Se aplica en la síntesis de 1-terc-butilperoxi-2-metil-propan-2-ol.
Solubilidad
Miscible con etanol y éter dietílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 558-30-5
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.107
Número MDL MFCD00066354
Clave InChI GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylene oxide, 1,2-epoxy-2-methylpropane, isobutene oxide, isobutylene epoxide, isobutyleneoxide, oxirane, 2,2-dimethyl, 1,2-epoxyisobutane, 1,1-dimethylethylene oxide, 1,2-isobutylene oxide, 2-methyl-1-propene oxide
PubChem CID 11208
Nombre IUPAC 2,2-dimetiloxirano
SMILES CC1(CO1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylene oxide
Densidad 0.808
Punto de ebullición 51°C to 52°C
Temperatura de inflamación −32°C (−25°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.375
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Beilstein 102408
Información de solubilidad Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99%