Learn More
Ácido isobutilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362799 1 g 1 g
11372799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27698.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84110-40-7
Fórmula molecular C4H11BO2
Peso molecular (g/mol) 101.94
Número MDL MFCD00134156
Clave InChI ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
PubChem CID 2734395
Nombre IUPAC ácido 2-metilpropilborónico
SMILES CC(C)CB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylboronic acid
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.94
Porcentaje de pureza 97%