Learn More
Isobutilamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10420734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10420734 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10071514 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10366694 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10420734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122500025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-81-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00008146
Clave InChI KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-1-amina
SMILES CC(C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylamine
Punto de fusión -85.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7300g/mL
Punto de ebullición 64.0°C to 71.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2NH2
Índice de refracción 1.397
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04, 163
Índice Merck 15, 5177
Gravedad específica 0.73
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.