Learn More
Isobutilamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071514 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10366694 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10420734 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122502500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-81-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00008146
Clave InChI KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-1-amina
SMILES CC(C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylamine
Punto de fusión -85.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7300g/mL
Punto de ebullición 64.0°C to 71.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2NH2
Índice de refracción 1.397
Cantidad 250 mL
Beilstein 04, 163
Índice Merck 15, 5177
Gravedad específica 0.73
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.