Learn More
Éter isobutilvinílico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325919 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325919 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14394900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl Vinyl Ether
CAS 109-53-5
Nombres de analitos o componentes Isobutyl Vinyl Ether
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H12 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ether, isobutyl vinyl (8CI), 1-(Ethenyloxy)-2-methylpropane, IVE, Isobutanol vinyl ether, Isobutoxyethene, Isobutyl vinyl ether, Lutonal LR 8500, NSC 8265, Vinoflex MO 400, Vinyl isobutyl ether, iso-Butyl vinyl ether, Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES CC(C)COC=C
Nombre IUPAC 1-etenoxi-2-metilpropano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 100.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888 g/mol