Learn More
Disulfuro de tiuramo de isobutil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutyl Thiuram Disulfide |
| CAS | 3064-73-1 |
| Fórmula molecular | C18 H36 N2 S4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36N2S4/c1-13(2)9-19(10-14(3)4)17(21)23-24-18(22)20(11-15(5)6)12-16(7)8/h13-16H,9-12H2,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(2-metilpropil)carbamotioilsulfanil-N,N-bis(2-metilpropil)carbamoditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 408.752 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.176 |