Learn More
Isobutilsildenafilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 1391053-95-4 |
| Fórmula molecular | C23 H32 N6 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil Citrate Imp. A (EP), Sildenafil Related Compound A (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-6-33-19-8-7-16(34(31,32)29-11-9-27(4)10-12-29)14-17(19)22-24-20-18(13-15(2)3)26-28(5)21(20)23(30)25-22/h7-8,14-15H,6,9-13H2,1-5H3,(H,24,25,30) |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CC(C)C)nn(C)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-(2-metilpropil)-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 488.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.2206 |