Learn More
Parabeno isobutilo, TRC
Código de producto. 30010345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010345 10 g 10 g
30008807 100 g 100 g
30004324 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI78010010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4247-02-3
Fórmula molecular C11 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. E (EP), Isobutyl Parahydroxybenzoate
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl Parahydroxybenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943
Porcentaje de pureza >95%