Learn More
Isobutil p-Toluenesulfonato, TRC
Código de producto. 30137672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137672 100 mg 100 miligramos
30136618 500 mg 500 miligramos
30005070 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI779075100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4873-56-7
Fórmula molecular C11 H16 O3 S
Peso molecular (g/mol) 228.31
Sinónimo p-Toluenesulfonic acid isobutyl ester, 2-methylpropyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Nombre IUPAC Isobutil 4-metilbenzenosulfonato
SMILES CC(C)COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl p-toluenesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O3S/c1-9(2)8-14-15(12,13)11-6-4-10(3)5-7-11/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.082