Learn More
p-Toluenosulfonato de isobutilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480571 25 g 25 g
11470571 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480571 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20080.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4873-56-7 | C11H16O3S | 228.306 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4873-56-7
Fórmula molecular C11H16O3S
Peso molecular (g/mol) 228.306
Número MDL MFCD00026478
Clave InChI QIMRPGAQCKHRKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid isobutyl ester, isopropyl 4-toluene sulphonate, isobutyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-methylpropyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-methylpropyl ester, ccris 9147, isobutyl tosylate, p-toluenesulfonic acid, isobutyl ester, isobutylp-toluenesulfonate
PubChem CID 310590
Nombre IUPAC 4-Metilbencenosulfonato de 2-metilpropilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl p-toluenesulfonate
Índice de refracción 1.5025
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.28
Porcentaje de pureza 97%