Learn More
p-aminobenzoato de isobutilo, LoGiCal
Código de producto. 30460269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460269 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460269 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3114.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl p-Aminobenzoate
CAS 94-14-4
Nombres de analitos o componentes Isobutyl p-Aminobenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-, 2-methylpropyl ester, Benzoic acid, p-amino-, isobutyl ester (7CI,8CI), Cycloform (6CI), Benzamelid, Cicloforme, Cyclocaine, Cyclogesin, Isobutamben, Isobutambene, Isobutyl 4-aminobenzoate, Isobutyl Keloform, Isobutyl p-aminobenzoate, Isobutyl p-aminobenzoate, Isobutyl p-aminobenzobenzoate, Isobutylcaine, Isocaine, NSC 23517
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de 2-metilpropilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 193.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103 g/mol