Learn More
Nitrito de isobutilo, TRC
Código de producto. 30009490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009490 500 mg 500 miligramos
30005457 1 g 1 g
30004652 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI357945500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-56-3
Fórmula molecular C4 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Sinónimo Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
Nombre IUPAC 2-nitrito de metilpropilo
SMILES CC(C)CON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl Nitrite
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.063