Learn More
Nitrito de isobutilo, TRC
Código de producto. 30005457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005457 1 g 1 g
30009490 500 mg 500 miligramos
30004652 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3579451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 542-56-3
Fórmula molecular C4 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Sinónimo Nitrous acid, isobutyl ester, 2-Methylpropyl Nitrite, Blackjack, iso-Butyl Nitrite;
Nombre IUPAC 2-nitrito de metilpropilo
SMILES CC(C)CON=O
Specifica
Nombre del producto químico o material Isobutyl Nitrite
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.